3-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR10329-1GEA
135
EUR
APOSOR10329-1G
APOSOR10329-5G
APOSOR10329-25G
3-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid 95%
3-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₇H₁₁BClNO₂ Molecular Weight: 187,43 g/mol Schmelzpunkt: 248…250 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02093050 CAS-Nummer: 352525-94-1 |