4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR10327-5GEA 702 EUR
APOSOR10327-5G APOSOR10327-1G
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran 96%
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran
Formel: C₇H₁₅NO
Siedepunkt: 88…89 °C/13mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02179433
CAS-Nummer: 65412-03-5