N-(4-Sulfanylphenyl)acetamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR0782-1GEA
80
EUR
APOSOR0782-1G
APOSOR0782-5G
APOSOR0782-25G
N-(4-Sulfanylphenyl)acetamid 95%
4-Acetamidothiophenol
Formel:
C₈H₉NOS Schmelzpunkt: 147…153 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004848 CAS-Nummer: 1126-81-4 EINECS: 214-427-7 |