Methyl-2-chlorisonicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR0610-25GEA
65.5
EUR
APOSOR0610-25G
APOSOR0610-100G
Methyl-2-chlorisonicotinat
Methyl-2-chlorisonicotinat
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molecular Weight: 171,5810 g/mol Schmelzpunkt: 32…36 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01765409 CAS-Nummer: 58481-11-1 |