Homopiperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Perhydro-1,4-diazepin
, 1,4-Diazacycloheptan
APOSOR0503-100GEA
129
EUR
APOSOR0503-100G
APOSOR0503-25G
Homopiperazin 97%
Homopiperazin
Formel:
C₅H₁₂N₂ Molecular Weight: 100,16 g/mol Siedepunkt: 168…170 °C Schmelzpunkt: 38…40 °C Dichte: 0,95 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 61 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006933 CAS-Nummer: 505-66-8 EINECS: 208-016-1 UN: 3259 ADR: 8,III |