4-Hydroxyisophthalaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSOR0496-5GEA 432 EUR
APOSOR0496-5G APOSOR0496-1G
4-Hydroxyisophthalaldehyd
4-Hydroxyisophthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₃
Schmelzpunkt: 107…110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003334
CAS-Nummer: 3328-70-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR