Imidazo[1,2-b]pyridazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR01790-25GEA 43.7 EUR
APOSOR01790-25G
Imidazo[1,2-b]pyridazin 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazin
Formel: C₆H₅N₃
Molecular Weight: 119,12 g/mol
Schmelzpunkt: 53…54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07782103
CAS-Nummer: 766-55-2