4-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR01513-500MGEA 219 EUR
APOSOR01513-500MG
4-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd
4-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd
Formel: C₁₂H₁₄OSi
Molecular Weight: 202,33
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093765
CAS-Nummer: 77123-57-0