Zinkacetat, wasserfrei 99.99%
|
Gefahr
|
APOSIN3882-50GEA
0
EUR
APOSIN3882-50G
Zinkacetat, wasserfrei 99.99%
Zinkacetat
Formel:
C₄H₆O₄Zn Molecular Weight: 183,48 g/mol Schmelzpunkt: 200 °C (Zersetzung) Dichte: 1,84 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012454 CAS-Nummer: 557-34-6 EINECS: 209-170-2 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...