Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zink(II) 99,9%

Lieferant: Apollo Scientific

APOSIN3795-10GEA 0 EUR
APOSIN3795-10G APOSIN3795-50G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zink(II) 99,9%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zink(II)
Formel: C₂₂H₃₈O₄Zn
Molecular Weight: 431,92 g/mol
Siedepunkt: 250 °C
Schmelzpunkt: 144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192578
CAS-Nummer: 14363-14-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR