Tellur 99.999%, Pulver –22 mesh

Gefahr

APOSIN3436-50GEA 0 EUR
APOSIN3436-50G
Tellur 99.999%, Pulver –22 mesh
Tellurium
Formel: Te
Molecular Weight: 127,6 g/mol
Siedepunkt: 990 °C
Schmelzpunkt: 449,5 °C
Dichte: 6,24 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134062
CAS-Nummer: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR