Nickelsulfid(IV) 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSIN2716-5GEA 0 EUR
APOSIN2716-5G
Nickelsulfid(IV) 99%
Nickelsulfid(IV)
Formel: NiS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016266
CAS-Nummer: 12035-51-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III