Gallium-Indium-Legierung (75,5:24,5 gew.%), eutektisch
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSIN1880-25GEA 205 EUR
APOSIN1880-25G
Gallium-Indium-Legierung (75,5:24,5 gew.%), eutektisch
Gallium-Indium-Legierung (75,5:24,5 gew.%), eutektisch
Schmelzpunkt: 15,7 °C
Dichte: 6,25 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144387
CAS-Nummer: 56451-02-6
UN: 1760
ADR: 8,III