Digadoliniumtrioxid 99.99%
Achtung
Synonyme: Gadolinium(III)oxid
APOSIN1837-250GEA 0 EUR
APOSIN1837-250G APOSIN1837-50G
Digadoliniumtrioxid 99.99%
Digadoliniumtrioxid
Formel: Gd₂O₃
Molecular Weight: 362,5 g/mol
Schmelzpunkt: 2330 °C
Dichte: 7,407 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011026
CAS-Nummer: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9