Kupfer(I)bromid-Dimethylsulfid-Komplex 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSIN1541-10GEA 139 EUR
APOSIN1541-10G
Kupfer(I)bromid-Dimethylsulfid-Komplex 99%
Kupfer(I)bromid-Dimethylsulfid-Komplex
Formel: C₂H₆BrCuS
Molecular Weight: 205,58 g/mol
Schmelzpunkt: 132 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043295
CAS-Nummer: 54678-23-8
UN: 3335
ADR: 9,III