Calciumcarbonat 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Marmor
APOSIN1381-25GEA 161 EUR
APOSIN1381-25G
Calciumcarbonat 99.99%
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
Molecular Weight: 100,09 g/mol
Schmelzpunkt: 800 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,93 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9