Antimon(III)isopropoxid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSIN1120-10GEA 285 EUR
APOSIN1120-10G
Antimon(III)isopropoxid 99,9%
Antimon(III)isopropoxid
Formel: C₉H₂₁O₃Sb
Molecular Weight: 298,80 g/mol
Siedepunkt: 68 °C/3mmHg
Dichte: 1,307 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143623
CAS-Nummer: 18770-47-3