N,N-Dimethylformamid-[D1] (>99,00% D)
APOSDE795-5MLEA
219
EUR
APOSDE795-5ML
N,N-Dimethylformamid-[D1] (>99,00% D)
N,N-Dimethylformamid-[D1]
Formel:
DCOON(CH₃)₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2914-27-4 |