AZ-304
Lieferant: Apollo Scientific
APOSBISN0220-50MGEA
945
EUR
APOSBISN0220-50MG
APOSBISN0220-5MG
APOSBISN0220-10MG
AZ-304
AZ-304
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₂₇H₂₅N₅O₂ Molecular Weight: 451,53 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31812677 CAS-Nummer: 942507-42-8 |