(Fmoc-amino)-PEG12-C2-Carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSBIPG1405-50MGEA 256 EUR
APOSBIPG1405-50MG APOSBIPG1405-100MG
(Fmoc-amino)-PEG12-C2-Carboxylic acid
(Fmoc-amino)-PEG12-C2-Carboxylic acid
Formel: C₄₂H₆₅NO₁₆
Molecular Weight: 839,97 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08064302
CAS-Nummer: 1952360-91-6