Biotin-PEG4-Azide
APOSBIPG1217-100MGEA
0
EUR
APOSBIPG1217-100MG
Biotin-PEG4-Azide
Biotin-PEG4-Azide
Formel:
C₂₀H₃₆N₆O₆S Molecular Weight: 488,60 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29495433 CAS-Nummer: 1309649-57-7 |