Okadasäure Kaliumsalz ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSBIM1578-50UGEA
0
EUR
APOSBIM1578-50UG
APOSBIM1578-1MG
APOSBIM1578-100UG
Okadasäure Kaliumsalz ≥98%
Okadaic acid potassium salt
Potent inhibitor of protein phosphatases, especially the PP-1 and PP-2 classes, in numerous cell types.
Formel:
C₄₄H₆₇O₁₃·K Molecular Weight: 843,11 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00214356 CAS-Nummer: 155751-72-7 UN: 3462 ADR: 6.1,III |