L(+)-Lyxose
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSBIFS0110-10GEA 495 EUR
APOSBIFS0110-10G APOSBIFS0110-5G
L(+)-Lyxose
L(+)-Lyxose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150,13
Schmelzpunkt: 105…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064111
CAS-Nummer: 1949-78-6