5-Hydroxy-3-indolylessigsäure
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Hydroxyindol-3-ylessigsäure
, 5-Hydroxyindol-3-essigsäure
APOSBIB6066-1GEA
0
EUR
APOSBIB6066-1G
APOSBIB6066-5G
APOSBIB6066-500MG
5-Hydroxy-3-indolylessigsäure
5-Hydroxy-3-indolylessigsäure
Serotonin metabolite.
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Molecular Weight: 191,19 g/mol Schmelzpunkt: 161…164 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005639 CAS-Nummer: 54-16-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...