3,5-Dichlor-2-hydroxybenzolsulfonsäure Natriumsalz ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSBI5849-1GEA
0
EUR
APOSBI5849-1G
APOSBI5849-5G
3,5-Dichlor-2-hydroxybenzolsulfonsäure Natriumsalz ≥98%
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Enzyme test reagent.
- Assay (by titration) 98+%
- Water (by Karl Fischer) < 3.0%
Formel:
C₆H₃Cl₂NaO₄S Molecular Weight: 265,05 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009798 CAS-Nummer: 54970-72-8 |