VWR® Auto lite, Automatic Colony Counters
Lieferant: VWR
Auto lite
710-2072EA 4460 EUR
710-2072
VWR® Auto lite, Automatic Colony Counters
Kolonienzähler
Auto lite ist der neueste, erschwingliche, automatische Koloniezähler. Auto lite ist in einer Konfiguration verfügbar und bietet eine einfach zu bedienende Software, die Effizienz, Zuverlässigkeit und Produktivität erheblich verbessert. Auto lite Software verwendet einen leistungsstarken Algorithmus für die Koloniezählung auf Gieß- und Spiralplatten. Ein Kolonietrenner trennt sich berührende Kolonien automatisch, um die Genauigkeit des Zählvorgangs weiter zu verbessern.
  • Kostengünstiger Einstieg in die elektronische Kolonie-, Fluss- und Spiralzählung
  • Ergebnisse und Plattenbilder werden auf einem PC gespeichert, um Rückverfolgbarkeit, Übereinstimmung und Berichterstellung in Excel zu ermöglichen
  • Platten können in weniger als 1 Sekunde gezählt werden
  • Auf Ihrem Bildschirm können sie ein Bild, auf dem die gezählten Kolonien deutlich markiert, sind ansehen - die Zoomfunktion ermöglicht es dem Benutzer, die Platten genauer zu betrachten und so die korrekte Zählung zu bestätigen
  • Mit der integrierten CCD-Farbkamera kann man die Erkennungsempfindlichkeit erhöhen. So können Kolonien mit einer Größe von nur 0,1 mm abgebildet und gezählt werden
  • Zuschaltbare LED-Beleuchtung von oben herab ermöglicht die beste Voraussetzung beim Zählen heller und dunkler Medien
Plattenzählungen erfolgen automatisch, wobei die Resultate sofort in PDF, Excel oder OpenOffice-Formate konvertiert werden. Auto lite akzeptiert Platten mit einem Durchmesser von bis zu 90 mm im Durchmesser. Die Beleuchtung wird durch LEDs gewährleistet, die über und unter dem Probenbereich installiert sind und ermöglichen beides
Durchlicht und EPI-Beleuchtung. Eine abnehmbare Abschirmung kann bei Bedarf verwendet werden, um starkes Umgebungslicht zu eliminieren. Auto lite kann mit jedem konformen Laptop oder Desktop-PC verwendet werden und wird einfach über einen USB-Anschluss verbunden.
Die Daten werden in einer SQL Server Express-Datenbank gespeichert, die Daten automatisch und sicher speichert.