4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC7538-1GEA 84.4 EUR
APOSPC7538-1G APOSPC7538-5G
4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäure 98%
4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₄
Molecular Weight: 183,93 g/mol
Schmelzpunkt: 213…215 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08458473
CAS-Nummer: 851335-07-4