6-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR4767-1GEA
0
EUR
APOSOR4767-1G
6-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid
6-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid
Formel:
C₅H₅NO₄S Molecular Weight: 175,163 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01574841 CAS-Nummer: 6684-46-4 |