3-[(3-Pyridyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR471396-1GEA 1220 EUR
APOSOR471396-1G
3-[(3-Pyridyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[(3-Pyridyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₆N₂O₅
Molecular Weight: 304,298 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28977402
CAS-Nummer: 2006277-53-6