6-Bromo-2-(3-chloropropyl)quinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR471369-1GEA
1010
EUR
APOSOR471369-1G
6-Bromo-2-(3-chloropropyl)quinazoline
6-Bromo-2-(3-chloropropyl)quinazoline
Formel:
C₁₁H₁₀BrClN₂ Molecular Weight: 285,568 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977358 CAS-Nummer: 2006277-97-8 |