2-(2-Chloroethyl)-6-methoxyquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR471367-1GEA
855
EUR
APOSOR471367-1G
2-(2-Chloroethyl)-6-methoxyquinazoline
2-(2-Chloroethyl)-6-methoxyquinazoline
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₂O Molecular Weight: 222,671 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977360 CAS-Nummer: 2006277-23-0 |