3-(Aminomethyl)-1-tosylpyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR471260-1GEA
1540
EUR
APOSOR471260-1G
3-(Aminomethyl)-1-tosylpyrrole
3-(Aminomethyl)-1-tosylpyrrole
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₂S Molecular Weight: 250,317 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28398151 CAS-Nummer: 872405-17-9 |