1-(4-Chlorophenyl)pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR471186-1GEA 662 EUR
APOSOR471186-1G
1-(4-Chlorophenyl)pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇ClN₂O₂
Molecular Weight: 222,628 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09936018
CAS-Nummer: 138907-80-9