Methyl (E)-3-Morpholinoacrylate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR471149-1GEA
499
EUR
APOSOR471149-1G
Methyl (E)-3-Morpholinoacrylate
Methyl (E)-3-Morpholinoacrylate
Formel:
C₈H₁₃NO₃ Molecular Weight: 171,194 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01696261 CAS-Nummer: 101471-73-2 |