3-(3-Hydroxyphenyl)-4-methylpentanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR471136-1GEA
855
EUR
APOSOR471136-1G
3-(3-Hydroxyphenyl)-4-methylpentanoic acid
3-(3-Hydroxyphenyl)-4-methylpentanoic acid
Formel:
C₁₂H₁₆O₃ Molecular Weight: 208,254 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28154649 CAS-Nummer: 1519665-43-0 |