Ethyl 3-(2-Cyano-N-methylacetamido)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR471079-1GEA
1120
EUR
APOSOR471079-1G
Ethyl 3-(2-Cyano-N-methylacetamido)propanoate
Ethyl 3-(2-Cyano-N-methylacetamido)propanoate
Formel:
C₉H₁₄N₂O₃ Molecular Weight: 198,219 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16147409 CAS-Nummer: 1306948-45-7 |