Methyl 2-Phenylisonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR471071-5GEA
1120
EUR
APOSOR471071-5G
Methyl 2-Phenylisonicotinate
Methyl 2-Phenylisonicotinate
Formel:
C₁₃H₁₁NO₂ Molecular Weight: 213,232 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07357447 CAS-Nummer: 4634-14-4 |