4-(Iodomethyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR471030-5GEA 1120 EUR
APOSOR471030-5G
4-(Iodomethyl)piperidine hydrochloride
4-(Iodomethyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₂IN·ClH
Molecular Weight: 261,532 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21098334
CAS-Nummer: 1353976-20-1