Methyl N-Boc-3-amino-2-hydroxypropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR471013-1GEA 1010 EUR
APOSOR471013-1G
Methyl N-Boc-3-amino-2-hydroxypropanoate
Methyl N-Boc-3-amino-2-hydroxypropanoate
Formel: C₉H₁₇NO₅
Molecular Weight: 219,235 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18447448
CAS-Nummer: 113525-87-4