2-Benzyl-2,6-diazaspiro[4.5]decane
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470849-1GEA 1420 EUR
APOSOR470849-1G
2-Benzyl-2,6-diazaspiro[4.5]decane
2-Benzyl-2,6-diazaspiro[4.5]decane
Formel: C₁₅H₂₂N₂
Molecular Weight: 230,349 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11223525
CAS-Nummer: 1086395-73-4