Methyl 5-[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]isoxazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470822-1GEA 397 EUR
APOSOR470822-1G
Methyl 5-[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]isoxazole-3-carboxylate
Methyl 5-[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]isoxazole-3-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₃NO₅
Molecular Weight: 275,257 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27935378
CAS-Nummer: 2006277-68-3