(S)-6,6'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthalene
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470785-5GEA 608 EUR
APOSOR470785-5G
(S)-6,6'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthalene
(S)-6,6'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthalene
Formel: C₂₂H₁₆Br₂O₂
Molecular Weight: 472,169 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06654379
CAS-Nummer: 117745-41-2