Methyl 1-(4-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470529-5GEA
1010
EUR
APOSOR470529-5G
Methyl 1-(4-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(4-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₈O₄ Molecular Weight: 262,301 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423130 CAS-Nummer: 1384264-82-7 |