Ethyl 3-Bromo-4-chloroindole-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470496-5GEA
713
EUR
APOSOR470496-5G
Ethyl 3-Bromo-4-chloroindole-1-carboxylate
Ethyl 3-Bromo-4-chloroindole-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉BrClNO₂ Molecular Weight: 302,552 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22205874 CAS-Nummer: 1375064-58-6 |