Ethyl 3-Bromo-5-chloroindole-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470494-5GEA 713 EUR
APOSOR470494-5G
Ethyl 3-Bromo-5-chloroindole-1-carboxylate
Ethyl 3-Bromo-5-chloroindole-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₉BrClNO₂
Molecular Weight: 302,552 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22205871
CAS-Nummer: 1375064-65-5