3-(1-Naphthyloxy)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470291-5GEA 713 EUR
APOSOR470291-5G
3-(1-Naphthyloxy)benzonitrile
3-(1-Naphthyloxy)benzonitrile
Formel: C₁₇H₁₁NO
Molecular Weight: 245,275 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19442773
CAS-Nummer: 1314406-41-1