1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470219-1GEA
256
EUR
APOSOR470219-1G
APOSOR470219-5G
1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamide
1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamide
Formel:
C₈H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 170,209 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11053006 CAS-Nummer: 90152-93-5 |