1-Methylcyclopropanecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR46718-1GEA 669 EUR
APOSOR46718-1G
1-Methylcyclopropanecarboxamide
1-Methylcyclopropanecarboxamide
Formel: C₅H₉NO
Molecular Weight: 99,131 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11845570
CAS-Nummer: 15910-91-5