1-Benzyl-4-chloropiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR4559-250MGEA
43.7
EUR
APOSOR4559-250MG
APOSOR4559-5G
APOSOR4559-1G
1-Benzyl-4-chloropiperidine
1-Benzyl-4-chloropiperidine
Formel:
C₁₂H₁₆ClN Molecular Weight: 209,715 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00510091 CAS-Nummer: 67848-71-9 |