Cbz-(S)-2-phenylglycinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR452146-5GEA 340 EUR
APOSOR452146-5G APOSOR452146-25G APOSOR452146-1G
Cbz-(S)-2-phenylglycinol 97%
Cbz-(S)-2-phenylglycinol
Formel: C₁₆H₁₇NO₃
Molecular Weight: 271,311 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792493
CAS-Nummer: 130406-31-4